Learn More
Melford L-tirosina, sal disódica
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
- Número CAS: 122666-87-9
- Fórmula molecular: C 9 H 9 NO 3 Na 2 2H 2 O
- Peso molecular: 262,19
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Tyrosine, Disodium Salt |
| CAS | 122666-87-9 |
| Fórmula molecular | C9H9NO3Na2-2H2O |
| Cantidad | 500 g |