Learn More
L-tirosina-d2, TRC
Código de producto. 30395136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30395136 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30395136 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH89997750MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material L-Tyrosine-d2
CAS 72963-27-0
Fórmula molecular C9 D2 H9 N O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo L-Tyrosine-β,β-d2 (9CI, ACI), L-Tyrosine-3,3-d2, L-(β,β-2H2)Tyrosine, L-Tyrosine-D2 (propanoic-3,3-D2 acid), (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic-3,3-d2 acid, 4-Hydroxyphenyl-L-alanine-3,3-d2, β-(p-Hydroxyphenyl)alanine-β,β-d2, L-Tyrosine-d2, L-4-Hydroxyphenylalanine-3,3-d2
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i5D2
SMILES [2H]C([2H])([C@H](N)C(=O)O)c1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3,3-dideuterio-3-(4-hidroxifenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 183.201
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.086
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.