Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-tirosina, reactivo de cultivo celular
Código de producto. 15435729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435729 1 kg 1 Kg
15405729 10 g 10 g
15415729 100 g 100 g
15425729 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15435729 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63511.A1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 60-18-4 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-18-4
Fórmula molecular C9H11NO3
Peso molecular (g/mol) 181.19
Número MDL MFCD00002606
Clave InChI OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Sinónimo l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tyrosine
Punto de fusión >300°C
Color Marrón a blanco
Beilstein 392441
Índice Merck 14,9839
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoico
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19
Rotación óptica −11° (c=4 in 1N HCl)
Grado Reactivo para cultivo celular
Forma física Polvo