Learn More
L-tirosina bencil éster p-toluenesulfonato sal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418276 100 g 100 g
15408276 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418276 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63361.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 53587-11-4 | Molecular Formula: C23H25NO6S | Molecular Weight: 443.51 g/mol
L-Tyrosine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
L-Tyrosine bencil éster p-toluenesulfonato sal, se utiliza como una importante materia prima e intermedio utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos, y como colorante.
Solubilidad
ligeramente soluble en agua.
Notas
sensible al calor. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53587-11-4
Fórmula molecular C23H25NO6S
Peso molecular (g/mol) 443.51
Número MDL MFCD00038959
Clave InChI PJGVHBLZZQDFFM-RSAXXLAASA-N
Sinónimo h-tyr-obzl.tosoh, l-tyrosine benzyl ester p-toluenesulfonate, l-tyrosine benzyl ester tosylate, h-tyr-obzl.tos, l-tyrosine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, o-benzyl-l-tyrosine toluene-p-sulphonate, s-benzyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate 4-methylbenzenesulfonate, benzyl 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate; para-toluene sulfonate, tyr-obzl tosoh, h-tyr-obzl??tos
PubChem CID 104540
Nombre IUPAC 4-methylbenzene-1-sulfonic acid; benzyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O.N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tyrosine benzyl ester p-toluenesulfonate salt
Beilstein 3855339
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.51
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido