Learn More
Éster bencílico de L-tirosina 4-toluenosulfonato, TRC
Código de producto. 30456385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456385 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30456385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT96638350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tyrosine Benzyl Ester 4-Toluenesulfonate
CAS 53587-11-4
Fórmula molecular C16H17NO3 . C7H8O3S
Cantidad 50 mg
Sinónimo L-Tyrosine','phenylmethyl ester','4-methylbenzenesulfonate (1:1), L-Tyrosine','phenylmethyl ester','4-methylbenzenesulfonate (salt) (9CI), (S)-Tyrosine benzyl ester tosylate, Benzyl L-tyrosinate tosylate, L-Tyrosine benzyl ester 4-methylbenzenesulfonate, L-Tyrosine benzyl ester p-toluenesulfonate, Tyrosine benzyl ester tosylate, Tyrosine benzyl ester tosylate (salt)
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17NO3.C7H8O3S/c17-15(10-12-6-8-14(18)9-7-12)16(19)20-11-13-4-2-1-3-5-13;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-9,15,18H,10-11,17H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t15-;/m0./s1
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.N[C@@H](Cc2ccc(O)cc2)C(=O)OCc3ccccc3
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoato de bencilo; ácido 4-metilbencenosulfónico
Peso molecular (g/mol) 443.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.1403