Learn More
L-Tirosina-Alfa, Beta, Beta, 2,3,5,6-d7, TRC
Código de producto. 30136070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136070 5 mg 5 miligramos
30134000 1 mg 1 miligramo
17927769 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30136070 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8999955MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130551-49-4
Fórmula molecular C9 D7 H4 N O3
Peso molecular (g/mol) 188.232
Sinónimo L-Tyrosine-α,β,β,2,3,5,6-d7 (9CI, ACI), L-Tyrosine-D7, (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)propanoic-2,3,3-d3 acid, 4-Hydroxyphenyl-d4-L-alanine-2,3,3-d3, β-(p-Hydroxyphenyl-d4)alanine-α,β,β-d3, L-Tyrosine-d7, L-4-Hydroxyphenylalanine-d7
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-2,3,3-trideuterio-3-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxifenil)ácido propanoico
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tyrosine-alpha,beta,beta,2,3,5,6-d7
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D2,8D
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.118