Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-tirosina, 99 %
Código de producto. 11438840
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438840 100 g 100 g
11419053 50 g 50 g
11429053 250 g 250 g
11409053 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11438840 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A11141.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60-18-4 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
L-Tyrosine is used in pharmaceuticals, dietary supplements and food additives. It is a precursor to alkaloids such as morphine, neurotransmitters, epinephrine, p-coumaric acid, thyroxine, pigment melanin and catcholamines. It plays a vital role in photosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-tirosina se utiliza en productos farmacéuticos, suplementos dietéticos y aditivos alimentarios. Es un precursor de alcaloides como la morfina, neurotransmisores, epinefrina, ácido p-cumárico, tiroxina, melanina pigmentada y catecolaminas. Desempeña un papel vital en la fotosíntesis.
Solubilidad
Soluble en ácido clorhídrico. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-18-4
Fórmula molecular C9H11NO3
Peso molecular (g/mol) 181.19
Número MDL MFCD00002606
Clave InChI OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Sinónimo l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tyrosine
Punto de fusión >300°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 392441
Índice Merck 14,9839
Información de solubilidad Soluble in hydrochloric acid. Slightly soluble in water.
Densidad 1.46
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoico
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19
Rotación óptica −11° (c=4 in 1N HCl)
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Tyrosine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: L-Tyrosine