Descripción general
• La L-tirosina es el isómero levorrotatorio de la tirosina de aminoácidos aromáticos, sintetizada in vivo a partir de la L-fenilalanina
• Está disponible como un polvo cristalino y blanquecino, estable a temperatura ambiente y soluble en ácido clorhídrico
Aplicaciones
• La L-tirosina in vivo participa en la síntesis de proteínas y es un precursor de alcaloides, como morfina, neurotransmisores, epinefrina, ácido p-coumárico, tiroxina, melanina de pigmento y catecolaminas.
•Se ha demostrado que si la L-tirosina se utiliza como suplemento, aumenta los niveles de neurotransmisores, dopamina, adrenalina y norepinefrina en el cerebro
• Se considera un suplemento dietético esencial para los pacientes con fenilcetonuria que carecen de la enzima fenilalanina hidroxilasa y, por consiguiente, la fenilalanina no puede convertirse en tirosina
• La L-tirosina desempeña un papel fundamental como portador de electrones en el proceso de fotosíntesis
• Debido a su papel en la síntesis de catecolaminas, la L-tirosina también se utiliza en la investigación para estudiar su impacto en el estrés
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Tyrosine |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Pérdida por secado | 0.5% max. (1 g, 105°C) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | 4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H |
| Beilstein | 14, 605 |
| Rotación específica | -9.8° to -12.3° (20°C, 589nm) (c=5, 1N HCl) |
| Índice Merck | 15, 10020 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- L-Tyrosine
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.