Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tirosina, 99+ %
Código de producto. 10367070 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10367070 5 g Frasco de vidrio 5 g
10744851 100 g Frasco de plástico 100 g
10245000 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10702744 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10367070 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 140640050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.10€
    21.65€ / 5 g
    Ahorro 3.45€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La L-tirosina, n.° de CAS 60-18-4, es un aminoácido aromático no esencial que se considera un metabolito fundamental, implicado en la síntesis de proteínas y la fotosíntesis.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La L-tirosina es el isómero levorrotatorio de la tirosina de aminoácidos aromáticos, sintetizada in vivo a partir de la L-fenilalanina
• Está disponible como un polvo cristalino y blanquecino, estable a temperatura ambiente y soluble en ácido clorhídrico
Aplicaciones
• La L-tirosina in vivo participa en la síntesis de proteínas y es un precursor de alcaloides, como morfina, neurotransmisores, epinefrina, ácido p-coumárico, tiroxina, melanina de pigmento y catecolaminas.
•Se ha demostrado que si la L-tirosina se utiliza como suplemento, aumenta los niveles de neurotransmisores, dopamina, adrenalina y norepinefrina en el cerebro
• Se considera un suplemento dietético esencial para los pacientes con fenilcetonuria que carecen de la enzima fenilalanina hidroxilasa y, por consiguiente, la fenilalanina no puede convertirse en tirosina
• La L-tirosina desempeña un papel fundamental como portador de electrones en el proceso de fotosíntesis
• Debido a su papel en la síntesis de catecolaminas, la L-tirosina también se utiliza en la investigación para estudiar su impacto en el estrés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-18-4
Fórmula molecular C9H11NO3
Peso molecular (g/mol) 181.19
Número MDL MFCD00002606
Clave InChI OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Sinónimo l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoico
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tyrosine
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Pérdida por secado 0.5% max. (1 g, 105°C)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal 4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, 605
Rotación específica -9.8° to -12.3° (20°C, 589nm) (c=5, 1N HCl)
Índice Merck 15, 10020
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Condición de rotación específica − 11.05 (20.00°C c=5,dilHCL/H2O 50/50)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19
Porcentaje de pureza ≥99.0% (on dried substance)
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Tyrosine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.