Learn More
L-tirosina-15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Tyrosine-15N |
| CAS | 35424-81-8 |
| Fórmula molecular | C9 H11 15N O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | L-Tyrosine-15N, (2S)-2-(Amino-15N)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, 4-Hydroxyphenyl-L-alanine-15N, β-(p-Hydroxyphenyl)alanine-15N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i10+1 |
| SMILES | [15NH2][C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-(^{15}N)azanil-3-(4-hidroxifenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 182.182 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.071 |