Learn More
L-Tirosina-13C, TRC
Código de producto. 30455144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455144 50 mg 50 miligramos
30450346 5 mg 5 miligramos
30452437 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455144 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT96639850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81201-89-0
Fórmula molecular C813CH11NO3
Peso molecular (g/mol) 182.18
Sinónimo L-Tyrosine-carboxy-13C (9CI, ACI), L-Tyrosine-1-13C, L-Tyrosine-13C, (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic-1-13C acid, 4-Hydroxyphenyl-L-alanine-1-13C, β-(p-Hydroxyphenyl-d4)alanine-carboxy-13C, L-4-Hydroxyphenylalanine-carboxy-13C, L-Tyrosine-13C (carboxy-13C)
SMILES OC1=CC=C(C[C@H](N)[13C](O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tyrosine-13C
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i9+1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0772