Learn More
Clorhidrato de L-triptoanamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480079 1 g 1 g
15490079 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15480079 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63405.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5022-65-1 | C11H14ClN3O | 239.70 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5022-65-1
Fórmula molecular C11H14ClN3O
Peso molecular (g/mol) 239.70
Número MDL MFCD00054315
Clave InChI WOBDANBSEWOYKN-FVGYRXGTSA-N
Sinónimo l-tryptophanamide hydrochloride, h-trp-nh2.hcl, s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanamide hydrochloride, h-trp-nh2 hcl, l-tryptophane amide hydrochloride, 2s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanamide hydrochloride, l---tryptophan methyl ester hydrochloride, h-trp-nh hcl, h-trp-nh2 . hcl
PubChem CID 6452180
SMILES Cl.N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tryptophanamide hydrochloride
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanamide hydrochloride
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.7
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido