Learn More
L-Triptófano, TRC
Código de producto. 17967904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
10 miligramos
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17967904 25 g 25 g
17947444 10 g 10 g
17959074 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17967904 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT94721025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73-22-3
Fórmula molecular C11 H12 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 204.23
Sinónimo L-Tryptophan, (-)-Tryptophan, (2S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid, (S)-α-Amino-β-indolepropionic acid, (S)-α-Amino-1H-indole-3-propanoic acid, (S)-α-Aminoindole-3-propionic acid, (S)-Tryptophan, 1H-Indole-3-alanine, (S)-, 1H-Indole-3-propanoic acid, α-amino-, (S)-, 2-Amino-3-indolylpropanoic acid, 3-Indol-3-ylalanine, EH 121, L-(-)-Tryptophan, 3-(1H-Indol-3-yl)-L-alanine, L-Tryptophane, Lyphan, NSC 13119, Secretory peptide (human clone HCQCJ56 precursor), Tryptophan, Tryptophane, h-Trp-oh, l-α-Aminoindole-3-propionic acid, l-β-3-Indolylalanine
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-il)propanoico
SMILES N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(-)-Tryptophan
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0899
Porcentaje de pureza >95%