Learn More
L-triptófano, multicompendial, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
Código de producto. 15508894 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15508894 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15508894 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 209206
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tryptophan
CAS 73-22-3
Fórmula molecular C11H12N2O2
Envase Frasco de polietileno
Número MDL MFCD00064340
Sinónimo l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
Clave InChI QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-il)propanoico
Peso molecular (g/mol) 204.23
Cantidad 1 kg
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.23
Gravedad específica 1L = 1.34kg
Grado Multicomponente/USP