Learn More
L-triptófano, Mikromol™
Descripción
L-triptófano
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-(-)-Tryptophan |
| CAS | 73-22-3 |
| Nombres de analitos o componentes | L-(-)-Tryptophan |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C11 H12 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | L-Tryptophan, (-)-Tryptophan, (2S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid, (S)-Tryptophan, 1H-Indole-3-alanine, (S)-, 2-Amino-3-indolylpropanoic acid, 3-Indol-3-ylalanine, EH 121, L-(-)-Tryptophan, 3-(1H-Indol-3-yl)-L-alanine, L-Tryptophane, Lyphan, NSC 13119, Secretory peptide (human clone HCQCJ56 precursor), Tryptophan, Tryptophane, h-Trp-oh, (S)-alpha-Amino-beta-indolepropionic acid, (S)-alpha-Amino-1H-indole-3-propanoic acid, (S)-alpha-Aminoindole-3-propionic acid, 1H-Indole-3-propanoic acid, alpha-amino-, (S)-, l-alpha-Aminoindole-3-propionic acid, l-beta-3-Indolylalanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-il)propanoico |
| Mostrar más |