Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-triptofano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10493063 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10493063 5 g Frasco de plástico 5 g
10230373 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10493063 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 376650050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7524-52-9 | C12H15ClN2O2 | 254.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7524-52-9
Fórmula molecular C12H15ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 254.71
Número MDL MFCD00066134
Clave InChI XNFNGGQRDXFYMM-PPHPATTJSA-N
Sinónimo l-tryptophan methyl ester hydrochloride, h-trp-ome.hcl, methyl l-tryptophanate hydrochloride, methyl tryptophanate hydrochloride, methyl l-tryptophanate hcl, unii-au62o6861l, methyl 2s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, l-tryptophanmethylesterhydrochloride, l-tryptophan methyl ester hcl
PubChem CID 2734891
Nombre IUPAC metil (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-il)propanoato;clorhidrato
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tryptophan methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 218.0°C to 220.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Rotación específica + 18.00
Condición de rotación específica + 18.00 (20.00°C c=5 CH3OH)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.72
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo