Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-triptofano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15489108 100 g 100 g
15469108 5 g 5 g
15479108 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15489108 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62602.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7524-52-9 | C12H15ClN2O2 | 254.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7524-52-9
Fórmula molecular C12H15ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 254.71
Número MDL MFCD00066134
Clave InChI XNFNGGQRDXFYMM-PPHPATTJSA-N
Sinónimo l-tryptophan methyl ester hydrochloride, h-trp-ome.hcl, methyl l-tryptophanate hydrochloride, methyl tryptophanate hydrochloride, methyl l-tryptophanate hcl, unii-au62o6861l, methyl 2s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, l-tryptophanmethylesterhydrochloride, l-tryptophan methyl ester hcl
PubChem CID 2734891
Nombre IUPAC methyl (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloride
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Spécification
Nombre del producto químico o material L-Tryptophan methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 218°C to 220°C
Beilstein 4240280
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.71
Porcentaje de pureza 98%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.