Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-triptofano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469108 5 g 5 g
15479108 25 g 25 g
15489108 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15469108 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62602.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7524-52-9 | C12H15ClN2O2 | 254.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7524-52-9
Fórmula molecular C12H15ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 254.71
Número MDL MFCD00066134
Clave InChI XNFNGGQRDXFYMM-PPHPATTJSA-N
Sinónimo l-tryptophan methyl ester hydrochloride, h-trp-ome.hcl, methyl l-tryptophanate hydrochloride, methyl tryptophanate hydrochloride, methyl l-tryptophanate hcl, unii-au62o6861l, methyl 2s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, l-tryptophanmethylesterhydrochloride, l-tryptophan methyl ester hcl
PubChem CID 2734891
Nombre IUPAC methyl (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloride
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tryptophan methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 218°C to 220°C
Beilstein 4240280
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.71
Porcentaje de pureza 98%