Learn More
L-Tryptophan, MedChemExpress
Código de producto. 16449116
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16449116 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16449116 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0623
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress L-Tryptophan (Tryptophan) is an essential amino acid that is the precursor of serotonin, melatonin, and vitamin B3.
L-Tryptophan (Tryptophan) is an essential amino acid that is the precursor of serotonin, melatonin, and vitamin B3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tryptophan
CAS 73-22-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H12N2O2
Sinónimo Tryptophan Tryptophane
Información de solubilidad H2O : 12.5 mg/mL (61.21 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 7.69 mg/mL (37.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 204.23
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.23
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Polvo
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism