Learn More
Clorhidrato de éster isopropílico de L-triptófano, Mikromol™
Código de producto. 30050945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050945 100 mg 100 miligramos
30049212 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050945 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0172.19
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de éster isopropílico de L-triptófano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tryptophan Isopropyl Ester Hydrochloride
CAS 71959-71-2
Nombres de analitos o componentes L-Tryptophan Isopropyl Ester Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H18 N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo L-Tryptophan Isopropyl Ester Hydrochloride, L-Tryptophan, 1-methylethyl ester, hydrochloride (1:1), L-Tryptophan, 1-methylethyl ester, monohydrochloride (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2O2.ClH/c1-9(2)18-14(17)12(15)7-10-8-16-13-6-4-3-5-11(10)13;/h3-6,8-9,12,16H,7,15H2,1-2H3;1H/t12-;/m0./s1
SMILES Cl.CC(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-il)propanoato de propan-2-ilo; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 282.77
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1135 g/mol