Learn More
Clorhidrato de éster isopropílico de L-triptófano, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de éster isopropílico de L-triptófano
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Tryptophan Isopropyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 71959-71-2 |
| Nombres de analitos o componentes | L-Tryptophan Isopropyl Ester Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H18 N2 O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | L-Tryptophan Isopropyl Ester Hydrochloride, L-Tryptophan, 1-methylethyl ester, hydrochloride (1:1), L-Tryptophan, 1-methylethyl ester, monohydrochloride (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N2O2.ClH/c1-9(2)18-14(17)12(15)7-10-8-16-13-6-4-3-5-11(10)13;/h3-6,8-9,12,16H,7,15H2,1-2H3;1H/t12-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CC(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-il)propanoato de propan-2-ilo; hidrocloruro |
| Mostrar más |