Learn More
L-triptófano, extra puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10448230 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10448230 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10448230 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/3770/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
25g, tarro para polvos de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión 280°C
CAS 73-22-3
pH 5.5 to 7.0
Color Blanco
Fórmula molecular C11H12N2O2
Envase Jarra de plástico para polvo
Número MDL MFCD00064340
Sinónimo l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
Clave InChI QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-il)propanoico
Peso molecular (g/mol) 204.23
Cantidad 25 g
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.23g/mol
Forma física Polvo