Learn More
Clorhidrato de éster etílico de L-triptófano, Mikromol™
Código de producto. 30462082
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462082 4 x 25 mg -
30049088 25 mg 25 miligramos
30051904 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462082 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0172.1800254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de éster etílico de L-triptófano, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tryptophan Ethyl Ester Hydrochloride
CAS 2899-28-7
Nombres de analitos o componentes L-Tryptophan Ethyl Ester Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H16 N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo L-Tryptophan Ethyl Ester Hydrochloride, L-Tryptophan, ethyl ester hydrochloride (1:1), L-Tryptophan, ethyl ester, monohydrochloride (9CI), Tryptophan, ethyl ester, monohydrochloride, L- (8CI), (S)-Tryptophan ethyl ester hydrochloride, H-Trp-OEt•HCl, L-Tryptophan ethyl ester hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2O2.ClH/c1-2-17-13(16)11(14)7-9-8-15-12-6-4-3-5-10(9)12;/h3-6,8,11,15H,2,7,14H2,1H3;1H/t11-;/m0./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-il)propanoato de etilo; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 268.74
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0979 g/mol