Learn More
L-triptófano-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Tryptophan-d5 |
| CAS | 62595-11-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C11 2H5 H7 N2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | L-Tryptophan-2,4,5,6,7-D5, L-(2,4,5,6,7-2H5)Tryptophan, L-Tryptophan-d5, (S)-Tryptophan-d5, (S)-α-Amino-3-(indole-2,4,5,6,7-d5)propionic acid, (S)-α-Amino(indole-2,4,5,6,7-d5)-3-propanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,6D |
| SMILES | [2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1C[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-(2,4,5,6,7-pentadeuterio-1H-indol-3-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 209.26 |
| Mostrar más |