Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-triptófano, reactivo de cultivo celular
Código de producto. 15434889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15434889 1 kg 1 Kg
15414889 10 g 10 g
15424889 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15434889 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62508.A1
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 73-22-3 | C11H12N2O2 | 204.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73-22-3
Fórmula molecular C11H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 204.23
Número MDL MFCD00064340
Clave InChI QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Sinónimo l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-il)propanoico
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tryptophan
Punto de fusión 280°C to 285°C
Color Blanco
Beilstein 86197
Índice Merck 14,9797
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.23
Grado Reactivo para cultivo celular
Forma física Polvo