Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-triptófano, reactivo de cultivo celular
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | L-Tryptophan |
| Punto de fusión | 280°C to 285°C |
| Color | Blanco |
| Beilstein | 86197 |
| Índice Merck | 14,9797 |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.23 |
| Grado | Reactivo para cultivo celular |
| Forma física | Polvo |