Learn More
Clorhidrato de L-triptófano bencil éster, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15490049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490049 1 g 1 g
15400059 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490049 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63385.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El clorhidrato de L-triptófano bencil éster es una importante materia prima e intermedia que se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y agroquímicos, y como colorante.
Solubilidad
Soluble en metanol (50 mg/ml en MeOH).
Notas
Sensible al calor. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35858-81-2
Fórmula molecular C18H18ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 329.80
Número MDL MFCD00058122
Clave InChI BYXCCQMIJIPTSL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo h-trp-obzl.hcl, l-tryptophan benzyl ester hydrochloride, benzyl l-tryptophanate hydrochloride, h-trp-obzl hcl, h-trp-obzl hydrochloride, s-benzyl 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, h-trp-obzlhcl, benzyl 2s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, benzyl l-tryptophanate monohydrochloride, c18h18n2o2.hcl
PubChem CID 45073232
SMILES [Cl].NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tryptophan benzyl ester hydrochloride
Color Blanco
Información de solubilidad Soluble in methanol (50mg/mL in MeOH).
Nombre IUPAC benzyl 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloridyl
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.81
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo