Learn More
L-Tryptophan, 98.5 to 101.5% (Dry Basis), Thermo Scientific™
Código de producto. 15865198 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15865198 100 g Frasco de plástico 100 g
15815358 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15865198 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J22765.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 73-22-3
Fórmula molecular C11H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 204.23
Número MDL MFCD00064340
Clave InChI QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Sinónimo l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tryptophan
Punto de fusión 280°C to 285°C
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Envase Frasco de plástico
Beilstein 86197
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.23
Porcentaje de pureza 98.5 to 101.5%
Forma física Polvo cristalino