Learn More
L-Triptófano-15N2, TRC
Código de producto. 30009619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009619 25 mg 25 miligramos
30010955 50 mg 50 miligramos
30005136 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009619 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT20463425MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 204634-20-8
Fórmula molecular C11H1215N2O2
Peso molecular (g/mol) 206.21
Sinónimo L-Tryptophan-15N2, L-[15N2]-Tryptophan, (S)-Tryptophan-15N2, (S)-α-(Amino-15N)-3-(indole-15N)propionic acid, (S)-α-Aminoindole-3-propanoic acid 15N2
Nombre IUPAC (2S)-2-(^{15}N)azanyl-3-(1H-indol-3-il)ácido propanoico
SMILES [15NH2][C@H](C(O)=O)CC1=C[15N]([H])C2=C1C=CC=C2
Tekniske data
Nombre del producto químico o material L-Tryptophan-15N2
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i12+1,13+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0839
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.