Learn More
Tocris Bioscience™ L-trans-2,4-PDC
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001076 50 mg 50 miligramos
30001075 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001076 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0298/50
Transportable EAAT1-4 inhibitor/non-transportable EAAT5 inhibitor
Potent, competitive, transportable EAAT1-4 inhibitor/non-transportable EAAT5 inhibitor. Also available as part of the Excitatory Amino Acid Transporter Inhibitor Tocriset™ .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64769-66-0
Fórmula molecular C6H9NO4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-trans-2, 4-PDC
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.14
Pureza >97%
Peso molecular 159.141