Learn More
Tocris Bioscience™ L-trans-2,4-PDC
Descripción
Potent, competitive, transportable EAAT1-4 inhibitor/non-transportable EAAT5 inhibitor. Also available as part of the Excitatory Amino Acid Transporter Inhibitor Tocriset™ .
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-trans-2, 4-PDC |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.14 |
| Pureza | >97% |
| Peso molecular | 159.141 |