Learn More
L-Thyroxine sodium salt pentahydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16471729
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471729 1 g 1 g
16451896 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16471729 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18341A
MedChemExpress L-Thyroxine sodium salt pentahydrate (Levothyroxine; T4) is a synthetic hormone for the research of hypothyroidism. DIO enzymes convert biologically active thyroid hormone (Triiodothyronine,T3) from L-Thyroxine (T4).
L-Thyroxine sodium salt pentahydrate (Levothyroxine
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Thyroxine sodium salt pentahydrate
CAS 6106-07-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H20I4NNaO9
Cantidad 1 g
Sinónimo Sodium levothyroxine pentahydrate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 28 mg/mL (31.50 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES N[C@@H](CC1=CC(I)=C(C(I)=C1)OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(O[Na])=O.O.O.O.O.O
Peso molecular (g/mol) 888.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 888.93
Porcentaje de pureza 98.18%
Grado Research
Forma física Solid