Learn More
L-tiroxina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11498301 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11498301 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11498301 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215214505
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Thyroxine
CAS 51-48-9
Color Blanco
Fórmula molecular C15H11I4NO4
Número MDL MFCD00002595
Cantidad 5 g
Sinónimo l-thyroxine, levothyroxine, thyroxine, thyroxin, synthroid, tetraiodothyronine, thyrax, levothyroxin, thyratabs, thyreoideum
Clave InChI XUIIKFGFIJCVMT-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CC1=CC(I)=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-[4-(4-hidroxi-3,5-diiodofenoxi)-3,5-diiodofenil]propanoico
Peso molecular (g/mol) 776.87
PubChem CID 5819
ChEBI CHEBI:18332
Formula Weight (peso de la fórmula) 776.9
Forma física Sólido