| CAS | 51-48-9 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C15H11I4NO4 |
| Peso molecular (g/mol) | 776.87 |
| Número MDL | MFCD00002595 |
| Clave InChI | XUIIKFGFIJCVMT-UHFFFAOYNA-N |
| Sinónimo | l-thyroxine, levothyroxine, thyroxine, thyroxin, synthroid, tetraiodothyronine, thyrax, levothyroxin, thyratabs, thyreoideum |
| PubChem CID | 5819 |
| ChEBI | CHEBI:18332 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic acid |
| SMILES | NC(CC1=CC(I)=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C(O)=O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15464939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62606.03 |
1g |
94.80€ 85.65€ / 1 g Ahorro 9.15€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15474939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62606.06 |
5g |
320.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 51-48-9 | |
| 776.87 | |
| XUIIKFGFIJCVMT-UHFFFAOYNA-N | |
| 5819 | |
| 2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic acid |
| C15H11I4NO4 | |
| MFCD00002595 | |
| l-thyroxine, levothyroxine, thyroxine, thyroxin, synthroid, tetraiodothyronine, thyrax, levothyroxin, thyratabs, thyreoideum | |
| CHEBI:18332 | |
| NC(CC1=CC(I)=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C(O)=O |
Especificaciones
| L-Thyroxine | |
| Odorless | |
| MFCD00002595 | |
| Light sensitive | |
| l-thyroxine, levothyroxine, thyroxine, thyroxin, synthroid, tetraiodothyronine, thyrax, levothyroxin, thyratabs, thyreoideum | |
| XUIIKFGFIJCVMT-UHFFFAOYNA-N | |
| 2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic acid | |
| 5819 | |
| 776.87 |
| 51-48-9 | |
| C15H11I4NO4 | |
| 2228515 | |
| 14,9415 | |
| Dissolves in 4M ammonium hydroxide in Methanol at 50mg/ml | |
| NC(CC1=CC(I)=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C(O)=O | |
| 776.87 | |
| CHEBI:18332 | |
| 98% |
Seguridad y manipulación
P264-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 200-101-1
missing translation for 'rtecsNumber' : YP2833500
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures