Learn More
L-Thyroxine, 98%, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J62606.03
80.58 EUR hasta el 2026-07-03
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27965" para aplicar la oferta.
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15464939
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.80€
    85.65€ / 1 g
    Ahorro 9.15€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
51-48-9
776.87
XUIIKFGFIJCVMT-UHFFFAOYNA-N
5819
2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic acid
C15H11I4NO4
MFCD00002595
l-thyroxine, levothyroxine, thyroxine, thyroxin, synthroid, tetraiodothyronine, thyrax, levothyroxin, thyratabs, thyreoideum
CHEBI:18332
NC(CC1=CC(I)=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C(O)=O
Especificaciones
L-Thyroxine
Odorless
MFCD00002595
2228515
14,9415
Dissolves in 4M ammonium hydroxide in Methanol at 50mg/ml
NC(CC1=CC(I)=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C(O)=O
776.87
CHEBI:18332
98%
51-48-9
C15H11I4NO4
1g
Light sensitive
l-thyroxine, levothyroxine, thyroxine, thyroxin, synthroid, tetraiodothyronine, thyrax, levothyroxin, thyratabs, thyreoideum
XUIIKFGFIJCVMT-UHFFFAOYNA-N
2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic acid
5819
776.87
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos