Learn More
L-Tironina, 95%, TRC
Código de producto. 17960755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17960755 100 mg 100 miligramos
17994685 250 mg 250 miligramos
17972855 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17960755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT922700100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1596-67-4
Fórmula molecular C15 H15 N O4
Peso molecular (g/mol) 273.28
Sinónimo L-Thyronine, 95%, O-(4-Hydroxyphenyl)-L-tyrosine, Desiodothyroxine, β-(p-Hydroxyphenoxy)phenylalanine
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-[4-(4-hidroxifenoxi)fenil]ácido propanoico
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Thyronine
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15NO4/c16-14(15(18)19)9-10-1-5-12(6-2-10)20-13-7-3-11(17)4-8-13/h1-8,14,17H,9,16H2,(H,18,19)/t14-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.1001