Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-timidina
Código de producto. 16554424 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16554424 5 g 5 g
16544424 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16554424 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 464550050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
242.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Polvo cristalino
Peso molecular 242,23
Tipo de producto L-timidina
Claridad de solución (sol. ac. al 1 %) Solución transparente incolora
Fuente fuente sintética
Contenido y almacenamiento Refrigerar a + 4 °C
Condiciones de envío condiciones normales
Pureza ≥ 98,5 % (HPLC)
Cantidad 5 g
Color De blanco a casi blanco