Learn More
L-Threose (~0,2 m en agua), TRC
Código de producto. 30455599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455599 100 mg 100 miligramos
30454528 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30455599 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT405515100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-44-3
Fórmula molecular C4H8O4
Peso molecular (g/mol) 120.1
Sinónimo (2R,3S)-2,3,4-Trihydroxy-butanal, [R-(R*,S*)]-2,3,4-Trihydroxy-butanal, L-Threofuranose
Nombre IUPAC (2R,3S)-2,3,4-trihidroxibutano
SMILES OC[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Threose
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h1,3-4,6-8H,2H2/t3-,4-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0423
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.2 M