Learn More
L-treonolactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Threono-1,4-lactone |
| CAS | 21730-93-8 |
| Fórmula molecular | C4 H6 O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2(3H)-Furanone','dihydro-3,4-dihydroxy-','(3R,4S)-, 2(3H)-Furanone','dihydro-3,4-dihydroxy-','(3R-trans)-, L-Threonic acid','γ-lactone (6CI), Threonic acid','γ-lactone','L- (8CI), (3R,4S)-Dihydro-3,4-dihydroxy-2(3H)-furanone, L-Threono-γ-lactone, L-Threonolacton |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O4/c5-2-1-8-4(7)3(2)6/h2-3,5-6H,1H2/t2-,3+/m0/s1 |
| SMILES | O[C@H]1COC(=O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (3R,4S)-3,4-dihidroxioxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 118.088 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.027 |