Learn More
L-treoninol, TRC
Código de producto. 30454923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454923 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30454923 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT405578100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Threoninol
CAS 3228-51-1
Fórmula molecular C4H11NO2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11NO2/c1-3(7)4(5)2-6/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3/t3-,4-/m1/s1
SMILES C[C@@H](O)[C@H](N)CO
Nombre IUPAC (2R,3R)-2-aminobutano-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 105.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.079