Learn More
L-treoninol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | L-Threoninol |
| CAS | 3228-51-1 |
| Fórmula molecular | C4H11NO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11NO2/c1-3(7)4(5)2-6/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3/t3-,4-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O)[C@H](N)CO |
| Nombre IUPAC | (2R,3R)-2-aminobutano-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 105.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.079 |