Learn More
L-treonina (cristales blancos o polvo cristalino), Fisher BioReagents
Código de producto. 10502985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10502985 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10502985 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP394100
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este aminoácido es adecuado para su uso en sistemas de cultivo de tejidos que requieren aditivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Threonine
Punto de fusión 255 °C
Amonio 0,02% máx.
CAS 72-19-5
pH 5.0 a 6.5
Color Blanco
Metales pesados (como Pb) 10 ppm máx.
Residuos de ignición 0,1% máx.
Identificación Superar pruebas
Intervalo de porcentaje de ensayo Del 99,0 al 101,0 %
Pérdida por secado 0,2 % máx.
Fórmula molecular C4H9NO3
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica -27,6 a -29,0° (+ o -)
Índice Merck 15, 9534
Estado de la solución (%T) 98,0% mín
Sinónimo l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
Vector alfa Treonina
Clave InChI AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(O)C(N)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S,3R)-2-amino-3-hidroxibutanoico
Peso molecular (g/mol) 119.12
Cantidad 100 g
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza Del 99,0 al 101,0%
Forma física Polvo