Learn More
L-treonina, TRC
Código de producto. 30456325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30456325 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30456325 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT40550050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Threonine
CAS 72-19-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C4 H9 N O3
Cantidad 50 g
Sinónimo Threonine, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid, (S)-Threonine, L-Threonine, Threonine','L- (8CI), (S)-Threonine, 2-Amino-3-hydroxybutyric acid, Butanoic acid','2-amino-3-hydroxy-','[R-(R*,S*)]-, L-(-)-Threonine, NSC 16589, NSC 46701, Threonin, [R-(R*,S*)]-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
SMILES C[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S,3R)-2-amino-3-hidroxibutanoico
Peso molecular (g/mol) 119.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.0582
Porcentaje de pureza >95