Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-treonina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10547113 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10547113 5 g Frasco de vidrio 5 g
10482083 1 g Frasco de vidrio 1 g
10500174 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10547113 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 376690050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39994-75-7 | C5H12ClNO3 | 169.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39994-75-7
Fórmula molecular C5H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 169.61
Número MDL MFCD00037677
Clave InChI OZSJLLVVZFTDEY-HJXLNUONSA-N
Sinónimo l-threonine methyl ester hydrochloride, methyl l-threoninate hydrochloride, h-thr-ome.hcl, 2s,3r-methyl 2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, l-threonine, methyl ester, hydrochloride, l-threonine methyl ester hcl, threonine methyl ester hydrochloride, methyl 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, methyl l-threoninate hcl, h-thr-ome?cl
PubChem CID 2734893
Nombre IUPAC metil (2S,3R)-2-amino-3-hidroxibutanoato;clorhidrato
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Threonine methyleester hydrochloride
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH(NH2)C(O)OCH3·HCl
Rotación específica -9.5° to -10.5° (20°C, 589nm) (c=1, Methanol, 20°C)
Agua 1% Max.
Condición de rotación específica −10° (20°C c=1,methanol)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.61
Porcentaje de pureza ≥98.0% (on dry substance)
Forma física Polvo