Learn More
L-Threonine, MedChemExpress
Código de producto. 16499116
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16499116 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16499116 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0658
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress L-Threonine is a natural amino acid, can be produced by microbial fermentation, and is used in food, medicine, or feed.
L-Threonine is a natural amino acid, can be produced by microbial fermentation, and is used in food, medicine, or feed.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Threonine
CAS 72-19-5
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H9NO3
Información de solubilidad H2O : 33.33 mg/mL (279.80 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES N[C@@H]([C@H](O)C)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 119.12
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism