Learn More
L-Treonina Base libre de alérgenos, 990%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11453451 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11453451 10 g
11463451 25 g
11473451 100 g
11483451 500 g
11493451 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11453451 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210305310
La L-treonina está clasificada como un aminoácido esencial. Sintetizado a partir de fosfato de homoserina por la treonina sintasa o a partir de acetaldehído y glicina por la serina hidroximetiltransferasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72-19-5
Fórmula molecular C4H9NO3
Peso molecular (g/mol) 119.12
Número MDL MFCD00064270
Clave InChI AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-hidroxibutanoico
SMILES CC(O)C(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Threonine
Nombre de nota Allo Free
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.1
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Polvo cristalino