Learn More
L-treonina, ≥ 98,5 %, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15895188 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15895188 100 g Frasco de plástico 100 g
15815348 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15895188 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J22290.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 72-19-5 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72-19-5
Fórmula molecular C4H9NO3
Peso molecular (g/mol) 119.12
Número MDL MFCD00064270
Clave InChI AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2 s,3 r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
Nombre IUPAC 2-amino-3-hydroxybutanoic acid
SMILES CC(O)C(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Threonine
Punto de fusión 255°C (decomposition)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH(NH2)COOH
Beilstein 1721646
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo cristalino