Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-treonina, 98 %
Código de producto. 10435115 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10435115 5 g Frasco de vidrio 5 g
10665762 25 g Frasco de vidrio 25 g
10001610 100 g Frasco de vidrio 100 g
10398743 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10435115 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 138930050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.40€
    20.65€ / 5 g
    Ahorro 2.75€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 72-19-5 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72-19-5
Fórmula molecular C4H9NO3
Peso molecular (g/mol) 119.12
Número MDL MFCD00064270
Clave InChI AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
SMILES CC(O)C(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Threonine
Punto de fusión 255.0°C
Color Amarillo
Cloruro 200ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Pérdida por secado 0.5 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Rotación específica − 28.30
Sulfato 300ppm max.
Índice Merck 15, 9534
Ceniza sulfatada 0.1 % max.
Información de solubilidad Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-hidroxibutanoico
Condición de rotación específica −28.30 (20.00°C c=6,H2O)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino