Learn More
L-treonina-2,3-d2, TRC
Código de producto. 30455231
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
30455231 2 mg 2 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30455231 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT4055012MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Threonine-2,3-d2
CAS 1202936-45-5
Fórmula molecular C4 D2 H7 N O3
Cantidad 2 mg
Sinónimo L-Threonine-2,3-d2 (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i2D,3D
SMILES [2H][C@](C)(O)[C@]([2H])(N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S,3R)-2-amino-2,3-dideuterio-3-hidroxibutanoico
Peso molecular (g/mol) 121.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0708
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.