Learn More
L-treonina-15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Threonine-15N |
| CAS | 80681-09-0 |
| Fórmula molecular | C4H915NO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | L-Threonine-15N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i5+1 |
| SMILES | [15NH2]C(C(O)=O)[C@H](O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 120.11 |